Learn More
Aalborg™ Escala de referencia del tubo de flujo de vidrio directo de aire de 150 mm
Código de producto. 11778308
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
1,25/ l/min
10/ l/min
100 mL/min
1093 mL/min
143 mL/min
1637 mL/min
19 mL/min
2,5/ l/min
200 mL/min
23/ l/min
25 mL/min
264 mL/min
30/ l/min
300 mL/min
374 mL/min
42/ l/min
49 mL/min
50 mL/min
500 mL/min
5188 mL/min
70 mL/min
75 mL/min
8505 mL/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11778308 75 mL/min cada uno
11778348 264 mL/min cada uno
11738348 49 mL/min cada uno
11758328 2,5/ l/min 1 PCS
11788318 300 mL/min cada uno
11768308 50 mL/min cada uno
11718348 19 mL/min cada uno
11778318 100 mL/min cada uno
11748348 143 mL/min cada uno
11778328 10/ l/min cada uno
11753199 25 mL/min cada uno
11748368 70 mL/min cada uno
11763199 200 mL/min 1 PCS
11788258 374 mL/min cada uno
11748328 1,25/ l/min cada uno
11773199 500 mL/min cada uno
11788328 23/ l/min 1 PCS
11798278 1093 mL/min cada uno
11718368 1637 mL/min cada uno
11708368 8505 mL/min cada uno
11728288 5188 mL/min cada uno
11733199 42/ l/min cada uno
11738288 30/ l/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 11778308 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT04206CAVN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La escala de referencia del tubo de flujo de aire de vidrio directo Aalborg™ se traduce en lecturas de ml y l superiores al proporcionar una escala de medidas en una amplia gama de volúmenes.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de aire
Anchura (métrico) 150 mm
Caudal de aire 75 mL/min