Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo de vidrio de aire directo con escala de referencia de 65 mm
Código de producto. 11812430
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
10/ l/min
100 mL/min
1000 mL/min
104 mL/min
1946 mL/min
2,5/ l/min
2/ l/min
2000 mL/min
24,6/ l/min
250 mL/min
299 mL/min
4/ l/min
40/ l/min
4922 mL/min
5/ l/min
50 mL/min
500 mL/min
5000 mL/min
6 mL/min
62/ l/min
75 mL/min
986 mL/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11812430 50 mL/min cada uno
11852450 2000 mL/min cada uno
11872450 10/ l/min cada uno
11802320 4922 mL/min cada uno
11872310 2/ l/min cada uno
11882310 4/ l/min cada uno
11862450 5/ l/min cada uno
11802300 104 mL/min cada uno
11872430 100 mL/min cada uno
11862310 2,5/ l/min cada uno
11832440 250 mL/min cada uno
11862290 6 mL/min cada uno
11832310 986 mL/min cada uno
11842310 1946 mL/min cada uno
11822450 1000 mL/min cada uno
11852330 24,6/ l/min cada uno
11842430 75 mL/min cada uno
11892450 40/ l/min cada uno
11882330 62/ l/min cada uno
11812300 299 mL/min cada uno
11768328 5000 mL/min 1 PCS
11812450 500 mL/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 11812430 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT03201STVN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La escala de referencia del tubo de flujo de aire de vidrio directo Aalborg™ se traduce en lecturas de ml y l superiores al proporcionar una escala de medidas en una amplia gama de volúmenes.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de aire
Anchura (métrico) 65 mm
Caudal de aire 50 mL/min