Learn More
Abeba™ Zapatos Air-Cushion Sole 2600
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Piel flor
- Blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla reemplazable (artículo n.º 3551)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 2600 |