Learn More
Grant Instruments™ Recirculador de filtro de aire, 1 lámpara
Código de producto. 17765029
Cambiar vista
Click to view available options
Enchufe británico
Código de producto.
17765029 Enchufe británico
1 options
Código de producto. 17765029 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor UVRM UK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Limpiador-recirculador UV fácil de usar, ideal para la desinfección del aire en hospitales, laboratorios de investigación y clínicas. El limpiador-recirculador de flujo de aire UV consta de 1 lámpara UV germicida, un grupo de ventiladores equipado con filtros de polvo y una unidad de control contenida en una cámara de paso de flujo.
  • Protección total del usuario contra la radiación UV directa
  • Fácil de utilizar.
  • Fijación cómoda en las paredes o montura en un trípode móvil (opcional)
  • Construcción compacta y resistente para uso diario
  • Funcionamiento sencillo con interruptor de encendido/apagado
  • Indicador de funcionamiento de la lámpara UV: la luz indicadora se apaga cuando es necesario sustituir la lámpara
Aplicaciones:
Hospitales (departamentos para pacientes externos, salas de operaciones, salas de emergencia, salas de partos, etc.), jardines de infancia, laboratorios de investigación, clínicas veterinarias, escuelas, oficinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Filter Efficiency 18 mW/cm2/s, 14 m3/hora
Incluye 1 lámpara
Montaje UVR-S
Tipo de producto Limpiador-recirculador UV