Learn More
Grant Instruments™ Recirculador de filtro de aire, 1 lámpara
Descripción
- Protección total del usuario contra la radiación UV directa
- Fácil de utilizar.
- Fijación cómoda en las paredes o montura en un trípode móvil (opcional)
- Construcción compacta y resistente para uso diario
- Funcionamiento sencillo con interruptor de encendido/apagado
- Indicador de funcionamiento de la lámpara UV: la luz indicadora se apaga cuando es necesario sustituir la lámpara
Aplicaciones:
Hospitales (departamentos para pacientes externos, salas de operaciones, salas de emergencia, salas de partos, etc.), jardines de infancia, laboratorios de investigación, clínicas veterinarias, escuelas, oficinas.
Especificaciones
Especificaciones
| Filter Efficiency | 18 mW/cm2/s, 14 m3/hora |
| Incluye | 1 lámpara |
| Montaje | UVR-S |
| Tipo de producto | Limpiador-recirculador UV |