missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIP/ARA9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16848234 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16848234 150 μL 150 microlitros
16858234 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16848234 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 181761AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a receptor for aryl hydrocarbons and a ligand-activated transcription factor. The encoded protein is found in the cytoplasm as part of a multiprotein complex, but upon binding of ligand is transported to the nucleus. This protein can regulate the expression of many xenobiotic metabolizing enzymes. Also, the encoded protein can bind specifically to and inhibit the activity of hepatitis B virus.

Especificaciones

Antígeno AIP/ARA9
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica AIP
N.º de referencia del gen O00170, O08915, Q5FWY5
Alias de gen AIP, ARA9, FKBP16, FKBP37, HBV X associated protein 2, Immunophilin homolog ARA9, XAP 2, XAP2
Símbolos de los genes Aip
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AIP/ARA9 Fusion Protein Ag12869
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11632, 282827, 9049
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.