missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This antibody has been tested in indirect ELISA.
AIM2 is a member of the IFI20X /IFI16 family. It plays a putative role in tumorigenic reversion and may control cell proliferation. Interferon-gamma induces expression of AIM2.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AIM2 |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3C4G11 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.05% sodium azide |
| génica | AIM2 |
| N.º de referencia del gen | O14862 |
| Alias de gen | Absent in melanoma 2; AIM2; Gm1313; Ifi210; ifi-210; Interferon-inducible protein 210; interferon-inducible protein AIM2; Interferon-inducible protein p210; PYHIN4; RP11-520H16.3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
