Learn More
Gibco™ Medio AIM V™ (grado de investigación), suplemento AlbuMAX™
Código de producto. 11584416 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584416 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11584416 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31035025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio AIM V™ (grado de investigación), suplemento AlbuMAX™
Contiene el suplemento AlbuMAX™ (seroalbúmina bovina) sustituido por seroalbúmina humana. Contiene L-glutamina, sulfato de estreptomicina a 50 μg/ml y sulfato de gentamicina a 10 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Monocitos, células dendríticas, células T, hibridomas, PBMC, fibroblastos, macrófagos, células de mieloma, linfocitos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio AIM V™
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, AlbuMAX
Línea de productos AIM V
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Antibióticos incluidos Sulfato de estreptomicina, gentamicina
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos