Learn More
AIM-100, MedChemExpress
Código de producto. 16482527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482527 50 mg 50 miligramos
16446716 100 mg 100 miligramos
16426428 10 mg 10 miligramos
16419017 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15290
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
MedChemExpress AIM-100 is a potent and selective Ack1 inhibitor with an IC50 of 21.58 nM. AIM-100 also inhibits Tyr267 phosphorylation. AIM-100 does not inhibits other kinases including PI3-kinase and AKT subfamily members. AIM-100 has an anticancer effect.
AIM-100 is a potent and selective Ack1 inhibitor with an IC50 of 21.58 nM. AIM-100 also inhibits Tyr267 phosphorylation. AIM-100 does not inhibits other kinases including PI3-kinase and AKT subfamily members. AIM-100 has an anticancer effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AIM-100
CAS 873305-35-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N3O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=C(C3=CC=CC=C3)OC4=C2C(NC[C@@H]5CCCO5)=NC=N4)=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 371.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.43
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease