Learn More
Ailanthone, MedChemExpress
Código de producto. 16461658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461658 5 mg 5 miligramos
16419248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1943
MedChemExpress Ailanthone (δ13-Dehydrochaparrinone) is a potent inhibitor of both full-length androgen receptor (AR) (IC50=69 nM) and constitutively active truncated AR splice variants (AR1-651 IC50=309 nM).
Ailanthone (δ13-Dehydrochaparrinone) is a potent inhibitor of both full-length androgen receptor (AR) (IC50=69 nM) and constitutively active truncated AR splice variants (AR1-651 IC50=309 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ailanthone
CAS 981-15-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo δ13-Dehydrochaparrinone
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (132.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@@H]2O)[C@]([C@@]3([C@@H]4O)O)([H])[C@@]([C@](C5)([H])C4=C)(CO3)[C@@](OC5=O)([H])C[C@@]1([H])C(C)=CC2=O
Peso molecular (g/mol) 376.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.4
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death