Learn More
Tocris Bioscience™ AICAR
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18075772 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18075772 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2840/50
AMPK activator
Cell-permeable, allosteric activator of AMP-activated protein kinase (AMPK). Augments proliferation, differentiation and mineralization of osteoblastic MC3T3-EI cells and attenuates psychosine-induced expression of proinflammatory cytokines and iNOS in astrocytes. Promotes osteogenic differentiation of hAMSCs and BM-MSCs in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AICAR
CAS 2627-69-2
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C9H14N4O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Pureza >99%
Peso molecular 258.23