Learn More
Fosfato cíclico 3',5'-AICAR, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AICAR 3',5'-Cyclic Phosphate |
| CAS | 35908-14-6 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N4 O7 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N4O7P/c10-7-4(8(11)15)13(2-12-7)9-5(14)6-3(19-9)1-18-21(16,17)20-6/h2-3,5-6,9,14H,1,10H2,(H2,11,15)(H,16,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)c1c(N)ncn1[C@@H]2O[C@@H]3COP(=O)(O)O[C@H]3[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | 3-[(4aR,6R,7R,7aS)-2,7-dihidroxi-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-6-il]-5-aminoimidazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 320.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0522 |