Learn More
STEMCELL Technologies AICAR
Código de producto. 17130112
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17130112 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17130112 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 72704
AMPK activator
  • AICAR is an adenosine analog that selectively activates AMP-activated protein kinase (AMPK)
  • AMPK regulates lipid and glucose metabolism to maintain cellular energy homeostasis (Hardie and Carling)
Especificaciones
CAS 2627-69-2
Sinónimo AICA Riboside; Acadesine; NSC 105823
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C9H14N4O5
Pureza ≥98%