Learn More
AI-10-49, MedChemExpress
Código de producto. 16493546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493546 25 mg 25 miligramos
16453217 50 mg 50 miligramos
16449727 5 mg 5 miligramos
16447198 10 mg 10 miligramos
16407186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16786
MedChemExpress AI-10-49 is a protein-protein interaction inhibitor that selectively binds to CBFβ-SMMHC and disrupts its binding to RUNX1 with a FRET IC50 of 0.26 uM.
AI-10-49 is a protein-protein interaction inhibitor that selectively binds to CBFβ-SMMHC and disrupts its binding to RUNX1 with a FRET IC50 of 0.26 uM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AI-10-49
CAS 1256094-72-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H22F6N6O5
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.47 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C2N=C(C3=NC=C(OCCOCCOC4=CN=C(C5=NC6=CC=C(OC(F)(F)F)C=C6N5)C=C4)C=C3)NC2=C1
Peso molecular (g/mol) 660.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.52
Porcentaje de pureza 97.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death