Learn More
AHR 11652, TRC
Código de producto. 30133229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133229 100 mg 100 miligramos
30007667 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA435000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 241825-88-7
Fórmula molecular C15H8BrNO3
Peso molecular (g/mol) 330.13
Sinónimo 7-(4-Bromobenzoyl)-1H-indole-2,3-dione;
Nombre IUPAC 7-(4-bromobenzoilo)-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AHR 11652
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H8BrNO3/c16-9-6-4-8(5-7-9)13(18)10-2-1-3-11-12(10)17-15(20)14(11)19/h1-7H,(H,17,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.9688