Learn More
AH 6809, MedChemExpress
Descripción
AH 6809 is an antagonist of EP and DP receptor, with Kis of 1217, 1150, 1597, and 1415 nM for the cloned human EP1, EP2, EP3-III, and DP receptor respectively. AH 6809 has a Ki of 350 nM for mouse EP2 receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AH 6809 |
| CAS | 33458-93-4 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H14O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (83.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C(C=CC(C(O)=O)=C2)OC3=CC(OC(C)C)=CC=C31 |
| Peso molecular (g/mol) | 298.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.29 |
| Mostrar más |