Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante AH-650
Código de producto. 12151690 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12151690 6 x 5 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12151690 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 54294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27420.00€
    21587.04€ / paquete de 1
    Ahorro 5832.96€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Procese las muestras de forma eficaz mediante el rotor basculante Thermo Scientific™ AH-650 6 x 5 ml.
Especificaciones
  • Rotor basculante de aluminio
  • Capacidad: 6 × 5 ml (0,03 l)
  • Velocidad/RCF máx.: 50.000 rpm/296.005 x g
  • Factor K: 53
  • Ángulo: 90°
Información para pedidos:
Pedir la herramienta de sellado de ultracrimp/clearcrimp (03920), la sustitución del calibre de engarce (03919), los tapones y tapones de ultracrimp (03044), la herramienta de extracción de tubos (12826), las gradillas de tubos de ultracrimp (03730) por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Ultracentrífuga de suelo de la serie Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Recomendada para:
Aislamiento zonal de proteínas y ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante AH-650
Material Aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 6 x 5 mL
RCF máx. 296.005 x g
Vel. máx 50.000 rpm
Radio (métrico) 106 mm
Radio mín. (métrico) 62,8 mm
Factor K 53
Longitud máx. del tubo 51 mm
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Peso neto 6,6 lb (3 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 90°
Promedio RCF 235.687 x g
RCF mín. 175.369 x g