Learn More
Agroclavina, TRC
Código de producto. 30134572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134572 10 mg 10 miligramos
30135307 25 mg 25 miligramos
17990535 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA43004010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-42-5
Fórmula molecular C16 H18 N2
Peso molecular (g/mol) 238.33
Sinónimo Ergoline, 8,9-didehydro-6,8-dimethyl-, Agroclavine (6CI), 8,9-Didehydro-6,8-dimethylergoline, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline deriv., (-)-Agroclavine, Agroclavin, NSC 93132
Nombre IUPAC (6aR,10aR)-7,9-dimetil-6,6,6a,8,10a-tetrahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina
SMILES CN1CC(=C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agroclavine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2/c1-10-6-13-12-4-3-5-14-16(12)11(8-17-14)7-15(13)18(2)9-10/h3-6,8,13,15,17H,7,9H2,1-2H3/t13-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.147
Porcentaje de pureza >95%