missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ AGR3 Monoclonal Antibody (K1E028_18C10), Invitrogen™
Descripción
Sequence of this protein is as follows: IAIKKEKRPP QTLSRGWGDD ITWVQTYEEG LFYAQKSKKP LMVIHHLEDC QYSQALKKVF AQNEEIQEMA QNKFIMLNLM HETTDKNLSP DGQYVPRIMF VDPSLTVRAD IAGRYSNRLY TYEPRDLPLL IENMKKALRL IQSEL
AGR3 (Anterior Gradient 3) protein, also known as AG3 (hAG-3, HAG3 in human), or BCMP11, is a secreted cytoplasmic protein which is involved in metastasis induction and p53 tumour supressor inhibition. It may serve as molecular marker and potential therapeutic target for hormone-responsive breast tumours. Its Xenopus homolog is associated with anteroposterior fate determination during early development.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AGR3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | K1E028_18C10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide |
| génica | AGR3 |
| N.º de referencia del gen | Q8TD06 |
| Alias de gen | AG3; AG-3; AGR3; anterior gradient 3; anterior gradient 3 homolog; anterior gradient 3, protein disulphide isomerase family member; anterior gradient homolog 3; anterior gradient protein 3; anterior gradient protein 3 homolog; BCMP11; Breast cancer membrane protein 11; E030025L21Rik; Gm888; H PDIA18; HAG3; hAG-3; PDIA18; Protein disulfide isomerase family A, member 18; RGD1565406; UNQ642/PRO1272 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?