missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AGR3 Monoclonal Antibody (AGR3.1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 12382073
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12382073 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12382073 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA110048

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes the epitope HETTDKNLS within the AGR3 (AG3) protein (19-20 kDa); a secreted cytoplasmic protein which can serve as a marker of carcinogenesis.

AGR3 (Anterior Gradient 3) protein, also known as AG3 (hAG-3, HAG3 in human), or BCMP11, is a secreted cytoplasmic protein which is involved in metastasis induction and p53 tumour supressor inhibition. It may serve as molecular marker and potential therapeutic target for hormone-responsive breast tumours. Its Xenopus homolog is associated with anteroposterior fate determination during early development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AGR3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon AGR3.1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
génica AGR3
N.º de referencia del gen Q8TD06
Alias de gen AG3; AG-3; AGR3; anterior gradient 3; anterior gradient 3 homolog; anterior gradient 3, protein disulphide isomerase family member; anterior gradient homolog 3; anterior gradient protein 3; anterior gradient protein 3 homolog; BCMP11; Breast cancer membrane protein 11; E030025L21Rik; Gm888; H PDIA18; HAG3; hAG-3; PDIA18; Protein disulfide isomerase family A, member 18; RGD1565406; UNQ642/PRO1272
Símbolos de los genes AGR3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human AGR3 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155465
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.