Learn More
Applied Biosystems™ Reactivos de RT-PCR de un paso AgPath-ID™ con manual
Código de producto. 30057797 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
1000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1000 reacciones
500 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
30057797 100 reacciones 100 reacciones
30057764 500 reacciones 500 reacciones
30057784 1000 reacciones 1000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30057797 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor AM1005M
Los reactivos para RT-PCR AgPath-ID™ de un paso se han diseñado para una amplificación sensible y sólida de dianas de ARN mediante una rápida estrategia de PCR de transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) TaqMan™ de tubo único.
• Recomendado para la amplificación de patógenos de ARN
• Amplificación coherente de dianas de ARN con alta especificidad y sensibilidad
• Optimizados para trabajar con cebadores y sondas específicos
• Contiene ROX para normalización cuantitativa de la señal fluorescente
Los reactivos AgPath-ID™ One-Step RT-PCR están configurados para una preparación de reacciones rápida y sencilla. Las reacciones se montan en un tubo único, lo que minimiza los errores de manipulación de muestras y acelera el tiempo de preparación. Una vez montadas, los resultados están disponibles en aproximadamente una hora. La mezcla de enzimas para RT-PCR 25X incluida en el kit contiene transcriptasa inversa ArrayScript™ de gran eficacia, una transcriptasa inversa MMLV mutante que produce una alta producción de ADNc, y polimerasa AmpliTaq Gold™, la ADN polimerasa de inicio en caliente preferida para la amplificación de objetivos específicos. El tampón para RT-PCR 2X se ha optimizado para una transcripción inversa sólida y eficaz y la PCR incluye el tinte de referencia pasiva, tinte ROX™, para la normalización cuantitativa de la señal fluorescente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 25 X
Contenido y almacenamiento Suficiente para 100 reacciones de 25 µl, contiene:
• 1375 µl 2 x tampón de RT-PCR
• 110 µl 25 x mezcla de enzimas para RT-PCR
• 1,75 ml de agua libre de nucleasas.
Descripción Funciona en todas las plataformas AB, pero está optimizado para la 7500.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-PCR de 1 paso, qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos AgPath-ID, Ambion
Tipo de producto Reactivo RT-PCR de un paso
Cantidad 100 reacciones
Transcriptasa inversa ArrayScript™
Suficiente para 100 reacciones
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (qPCR), Virus Detection
Fidelidad (frente a Taq) 25 X
N.º de reacciones 100 reacciones
Volumen 1375 μl