Learn More
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents
Código de producto. 30057768 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
1000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
1000 reacciones
500 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
30057768 100 reacciones 100 reacciones
30057790 500 reacciones 500 reacciones
30057794 1000 reacciones 1000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30057768 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor AM1005
 Artículo restringido
En stock
Los reactivos para RT-PCR AgPath-ID™ de un paso se han diseñado para una amplificación sensible y sólida de dianas de ARN mediante una rápida estrategia de PCR de transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) TaqMan™ de tubo único.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are designed for sensitive, robust amplification of RNA targets using a rapid single-tube TaqMan™ real-time reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy.
Los reactivos para RT-PCR AgPath-ID™ de un paso se han diseñado para una amplificación sensible y sólida de dianas de ARN mediante una rápida estrategia de PCR de transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) TaqMan™ de tubo único.
  • Recomendados para amplificación de patógenos de ARN
  • Amplificación coherente de objetivos de ARN con alta especificidad y sensibilidad
  • Optimizados para trabajar con cebadores y sondas específicos del objetivo
  • Contiene ROX para la normalización cuantitativa de la señal fluorescente
    Los reactivos de RT-PCR de un paso AgPath-ID™ se han configurado para configurar la reacción de forma rápida y sencilla. Las reacciones se montan en un tubo único, lo que minimiza los errores de manipulación de muestras y acelera el tiempo de preparación. Una vez montadas, los resultados están disponibles en aproximadamente una hora. La mezcla de enzimas para RT-PCR 25X incluida en el kit contiene transcriptasa inversa ArrayScript™ de gran eficacia, una transcriptasa inversa MMLV mutante que produce una alta producción de ADNc, y polimerasa AmpliTaq Gold™, la ADN polimerasa de inicio en caliente preferida para la amplificación de objetivos específicos. El tampón para RT-PCR 2X se ha optimizado para una transcripción inversa sólida y eficaz y la PCR incluye el colorante de referencia pasiva, colorante ROX™, para la normalización cuantitativa de la señal fluorescente.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 25X
    Contenido y almacenamiento Suficiente para 100 reacciones de 25 μl, contiene:
    • 1375 μl 2X tampón para RT-PCR
    • 110 μl 25X mezcla de enzimas para RT-PCR
    • 1,75 ml de agua sin nucleasas.
    Descripción Funciona en todas las plataformas AB, pero está optimizado para la 7500.
    Método de detección Sonda de cebado
    Formato Tubo
    GC-Rich PCR Performance High
    Método de PCR QRT-PCR de 1 paso
    Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
    Velocidad de reacción Estándar
    Para utilizar con (equipo) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
    Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
    Línea de productos AgPath-ID, Ambion
    Tipo de producto One-Step RT-PCR Reagent
    Cantidad 100 reactions
    Transcriptasa inversa ArrayScript™
    Condiciones de envío Hielo seco
    Suficiente para 100 reacciones
    Fidelidad (frente a Taq) 25 X
    N.º de reacciones 100 reacciones
    Tipo de muestra ARN
    Volumen 1.75 mL
    Mostrar más Mostrar menos
    For Research Use Only.