missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AGPAT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13431747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13431747 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13431747 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA527616

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Raji. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (96%), Pig (99%), Sheep (98%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes an enzyme that converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid (PA). LPA and PA are two phospholipids involved in signal transduction and in lipid biosynthesis in cells. This enzyme localizes to the endoplasmic reticulum. This gene is located in the class III region of the human major histocompatibility complex. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AGPAT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica AGPAT1
N.º de referencia del gen Q99943
Alias de gen 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1; 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 (acetoacetly Coenzyme A thiolase); 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 (lysophosphatidic acid acyltransferase, alpha); 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase alpha; 1-AGP; 1-AGP acyltransferase 1; 1-AGPAT; 1-AGPAT 1; 1-AGPAT1; Agpat1; AW047140; G15; LPAATA; LPAAT-alpha; Lysophosphatidic acid acyltransferase alpha; lysophospholipid acyltransferase; Protein G15
Símbolos de los genes AGPAT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human AGPAT1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10554
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.