Learn More
Agomelatina, TRC
Código de producto. 17942875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942875 5 mg 5 miligramos
17920765 10 mg 10 miligramos
17942335 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4300005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138112-76-2
Fórmula molecular C15 H17 N O2
Peso molecular (g/mol) 243.3
Sinónimo N-[2-(7-Methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]-acetamide, AGO 178, Agomelatine, N-[2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, N-[2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide, S 20098, Valdoxan
Nombre IUPAC N-[2-(7-metaxinaftalena-1-il)etil]acetamida
SMILES COc1ccc2cccc(CCNC(=O)C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agomelatine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1259
Porcentaje de pureza >95%