Learn More
agomelatina, Mikromol™
Descripción
Agomelatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Agomelatine |
| CAS | 138112-76-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Agomelatine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H17 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | N-[2-(7-Methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]-acetamide, AGO 178, Agomelatine, N-[2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, N-[2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide, S 20098, Valdoxan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | COc1ccc2cccc(CCNC(=O)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(7-metoxinaftaleno-1-il)etil]acetamida |
| Mostrar más |