Learn More
Agomelatine (L(+)-Tartaric acid), MedChemExpress
Descripción
Agomelatine L(+)-Tartaric acid (S-20098 L(+)-Tartaric acid) is a specific agonist of MT1 and MT2 receptors with Kis of 0.1, 0.06, 0.12, and 0.27 nM for CHO-hMT1, HEK-hMT1, CHO-hMT2, and HEK-hMT2, respectively. Agomelatine L(+)-Tartaric acid is a selective 5-HT2C receptor antagonist with pKis of 6.4 and 6.2 at native (porcine) and cloned, human 5-HT2C receptors, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Agomelatine (L(+)-Tartaric acid) |
| CAS | 824393-18-2 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H23NO8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | S-20098 L(+)-Tartaric acid |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (254.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(NCCC1=C2C=C(OC)C=CC2=CC=C1)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 393.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.39 |
| Mostrar más |