Learn More
Agomelatine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Agomelatine hydrochloride (S-20098 hydrochloride) is a specific agonist of MT1 and MT2 receptors with Kis of 0.1, 0.06, 0.12, and 0.27 nM for CHO-hMT1, HEK-hMT1, CHO-hMT2, and HEK-hMT2, respectively. Agomelatine hydrochloride is a selective 5-HT2C receptor antagonist with pKis of 6.4 and 6.2 at native (porcine) and cloned, human 5-HT2C receptors, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Agomelatine hydrochloride |
| CAS | 1176316-99-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H18ClNO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | S-20098 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (357.45 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(NCCC1=C2C=C(OC)C=CC2=CC=C1)=O.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 279.76 |
| Mostrar más |