Learn More
Urea dímera de agomelatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Agomelatine Dimer Urea |
| CAS | 185421-27-6 |
| Fórmula molecular | C27H28N2O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N,N'-Bis[2-(7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H28N2O3/c1-31-23-11-9-19-5-3-7-21(25(19)17-23)13-15-28-27(30)29-16-14-22-8-4-6-20-10-12-24(32-2)18-26(20)22/h3-12,17-18H,13-16H2,1-2H3,(H2,28,29,30) |
| SMILES | COC1=CC2=C(C=CC=C2CCNC(=O)NCCC3=CC=CC4=C3C=C(C=C4)OC)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[2-(7-metoxinaftaleno-1-il)etil]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 428.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.21 |