Learn More
AGN 194310, MedChemExpress
Código de producto. 16471629
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471629 1 mg 1 miligramo
16463157 50 mg 50 miligramos
16433536 25 mg 25 miligramos
16429667 5 mg 5 miligramos
16427128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16471629 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16681
MedChemExpress AGN 194310 (VTP-194310) is a high affinity, potent and selective retinioic acid receptors (RARs) pan-antagonist with Kd values of 3 nM, 2 nM, 5 nM for RARα, RARβ, RARγ, respectively.
AGN 194310 (VTP-194310) is a high affinity, potent and selective retinioic acid receptors (RARs) pan-antagonist with Kd values of 3 nM, 2 nM, 5 nM for RARα, RARβ, RARγ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AGN 194310
Forma física Solid
CAS 229961-45-9
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H24O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo VTP-194310
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(S1)(C)C=C(C2=CC=C(CC)C=C2)C3=C1C=CC(C#CC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C3
Peso molecular (g/mol) 424.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.55
Porcentaje de pureza 98.0%