Learn More
AGN 193109 Éster etílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 171568-43-7 |
| Fórmula molecular | C30H28O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | AGN 193109 Ethyl Ester, 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H28O2/c1-5-32-29(31)25-15-10-22(11-16-25)8-9-23-12-17-28-27(20-23)26(18-19-30(28,3)4)24-13-6-21(2)7-14-24/h6-7,10-18,20H,5,19H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)C#Cc2ccc3c(c2)C(=CCC3(C)C)c4ccc(C)cc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[5,5-dimetil-8-(4-metilfenil)-6H-naftalen-2-il]etinil]benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 420.54 |