Learn More
Tocris Bioscience™ AGN 192403 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18025762 50 mg 50 miligramos
18025472 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18025762 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1072/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    652.05€ / 50 miligramos
    Ahorro 37.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
I1 selective ligand
I1 imidazoline binding site selective ligand with a potency at I1 comparable to moxonidine, but devoid of affinity for adrenoceptors and the I2 binding site. Interestingly, in animal models, this compound causes none of the physiological responses associated with the I1 binding site.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1021868-90-5
Fórmula molecular C10H20ClN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AGN 192403 hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.73
Pureza >98%
Peso molecular 189.727