Learn More
Sulfato de agmatina, TRC
Código de producto. 30012498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012498 1 g 1 g
30010196 100 mg 100 miligramos
30010753 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4269001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2482-00-0
Fórmula molecular C5 H14 N4 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 228.27
Sinónimo Guanidine, (4-aminobutyl)-, sulfate (1:1) (8CI, 9CI), 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate, Agmatine sulfate, NIH 11035
Nombre IUPAC 1-(4-aminobutil)guanidina; Ácido sulfúrico
SMILES NCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agmatine sulfate salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0892
Porcentaje de pureza >95%