missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agmatine sulfate, MedChemExpress

Código de producto. p-200098682
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16490739 1 g 1 g
16471526 500 mg 500 miligramos
16454556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16490739 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101238

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Agmatine sulfate exerts modulatory action at multiple molecular targets, such as neurotransmitter systems, ion channels and nitric oxide synthesis. It is an endogenous agonist at imidazoline receptor and a NO synthase inhibitor.

Agmatine sulfate exerts modulatory action at multiple molecular targets, such as neurotransmitter systems, ion channels and nitric oxide synthesis. It is an endogenous agonist at imidazoline receptor and a NO synthase inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Agmatine sulfate
Forma física Solid
CAS 2482-00-0
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H16N4O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (438.08 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC(NCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 228.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.