Learn More
Agmatine sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16490739
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490739 1 g 1 g
16471526 500 mg 500 miligramos
16454556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490739 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101238
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Agmatine sulfate exerts modulatory action at multiple molecular targets, such as neurotransmitter systems, ion channels and nitric oxide synthesis. It is an endogenous agonist at imidazoline receptor and a NO synthase inhibitor.
Agmatine sulfate exerts modulatory action at multiple molecular targets, such as neurotransmitter systems, ion channels and nitric oxide synthesis. It is an endogenous agonist at imidazoline receptor and a NO synthase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agmatine sulfate
Forma física Solid
CAS 2482-00-0
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H16N4O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (438.08 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC(NCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 228.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza 98.0%