Learn More
Sulfato de agmatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401588 250 mg 250 miligramos
15481578 1 g 1 g
15491578 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55363.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2482-00-0 | C5H16N4O4S | 228.267 g/mol
Agmatine is an intermediate in the biosynthesis of the polyamines putrescine and spermine. Agmatine binds with high affinity to α2-adrenergic receptors and imidazoline binding sites and produces blockade of the NMDA-receptor associated cation channels. Agmatine is a competitive inhibitor of nitric oxide synthase activity owing to mimicry of the natural NOS substrate arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La agmatina se utiliza como intermedio en la biosíntesis de las poliaminas putrescina y espermina. También se une con gran afinidad a los receptores α2-adrenérgicos y a los sitios de unión de la imidazolina, y bloquea los canales catiónicos asociados a receptores NMDA. Es un inhibidor competitivo de la actividad de la sintasa de óxido nítrico gracias a la capacidad de imitación del sustrato natural NOS de la arginina.
Solubilidad
Soluble en agua y casi insoluble en alcohol
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2482-00-0
Fórmula molecular C5H16N4O4S
Peso molecular (g/mol) 228.267
Número MDL MFCD00013109
Clave InChI PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo agmatine sulfate, 1-4-aminobutyl guanidine sulfate, 1-amino-4-guanidinobutane sulfate salt, 4-aminobutyl guanidinium sulphate, unii-ru0176ql8i, n-4-aminobutyl guanidine sulfate salt, agmatine; sulfuric acid, 4-guanidinobutylamine sulfate salt, guanidine, 4-aminobutyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 2794990
Nombre IUPAC 2-(4-aminobutil)guanidina; ácido sulfúrico
SMILES C(CCN=C(N)N)CN.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agmatine sulfate
Punto de fusión 231°C to 238°C
Fórmula lineal H2N(CH2)4NHC(=NH)NH2·H2SO4
Cantidad 250 mg
Beilstein 3918807
Índice Merck 14,188
Información de solubilidad Soluble in water, nearly insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza 97%