missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AGMAT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15753231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15753231 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15753231 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA555311

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MLGTVNPSTG ALPFQSLMVA DLGDVNVNLY NLQDSCRRIQ EAYEKIVAAG CIPLTLGGDH TITYPILQAM AKKHGPVGLL HVDAHTDTTD KALGEKLYHG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 80%.

AGMAT (Agmatinase) hydrolyzes agmatine to putrescine and urea. It is highly expressed in liver and kidney and is also found in skeletal muscle, fetal liver, brain, testis, skin and the gastrointestinal tract.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AGMAT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica AGMAT
N.º de referencia del gen Q9BSE5
Alias de gen 5033405N08Rik; AGMAT; agmatinase; agmatinase, mitochondrial; Agmatine ureohydrolase; agmatine ureohydrolase (agmatinase); AUH
Símbolos de los genes AGMAT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human AGMAT. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94089).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79814
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.