Learn More
Aglepristone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aglepristone |
| CAS | 124478-60-0 |
| Fórmula molecular | C29H37NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 11beta-[p-(Dimethylamino)phenyl]-17beta-hydroxy-17-[(Z)-propenyl]estra-4,9-dien-3-one, (11beta,17beta)-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1Z)-1-propen-1-ylestra-4,9-dien-3-one, [11beta,17beta,17(Z)]-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propenyl)-estra-4,9-dien-3-one, Alizine, RU 534 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H37NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h5-7,9-10,15,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/b15-5-/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1CCC2=C3[C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@@](/C=C\C)(O)CC4)(C)C[C@@H]3C5=CC=C(N(C)C)C=C5)([H])CCC2=C1 |
| Nombre IUPAC | (8S,11R,13S,14S,17R)-11-(4-(dimetilamino)fenil)-17-hidroxi-13-metil-17-((Z)-prop-1-en-1-il)-1,2,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 431.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.28 |