Learn More
Aglafoline, MedChemExpress
Código de producto. 16480208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480208 5 mg 5 miligramos
16493717 50 mg 50 miligramos
16457748 10 mg 10 miligramos
16457606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19354
MedChemExpress Aglafoline inhibits in a selective and concentration-dependent manner the aggregation and ATP release reaction induced in washed rabbit platelets by PAF (platelet-activating factor).
Aglafoline inhibits in a selective and concentration-dependent manner the aggregation and ATP release reaction induced in washed rabbit platelets by PAF (platelet-activating factor).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aglafoline
CAS 143901-35-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo Aglafolin Rocaglamide U (-)-Methyl rocaglate
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (203.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 21.43 mg/mL (43.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]([C@H]1C2=CC=CC=C2)[C@@H](O)[C@]3(O)[C@@]1(C4=CC=C(OC)C=C4)OC5=CC(OC)=CC(OC)=C35)OC
Peso molecular (g/mol) 492.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.52
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation