Learn More
AGK2, MedChemExpress
Código de producto. 16473088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473088 10 mg 10 miligramos
16442616 25 mg 25 miligramos
16425827 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100578
MedChemExpress AGK2 is a selective SIRT2 inhibitor with an IC50 of 3.5 μM. AGK2 inhibits SIRT1 and SIRT3 with IC50s of 30 and 91 μM, respectively.
AGK2 is a selective SIRT2 inhibitor with an IC50 of 3.5 μM. AGK2 inhibits SIRT1 and SIRT3 with IC50s of 30 and 91 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AGK2
CAS 304896-28-4
Color Green Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H13Cl2N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (28.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1)/C(C#N)=C/C3=CC=C(C4=CC(Cl)=CC=C4Cl)O3
Peso molecular (g/mol) 434.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.27
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death