Learn More
BTX™ Sistema de transfección bipolar AgilePulse™ Plus completo
Código de producto. 16664862
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Cable del conector de electrodos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
16664862 Cable del conector de electrodos cada uno
1 options
Código de producto. 16664862 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 470600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37305.00€
    32071.81€ / paquete de 1
    Ahorro 5233.19€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El sistema de transfección bipolar AgilePulse™ Plus completo puede realizar fácilmente protocolos de transfección avanzados con varios grupos de pulsos, cada uno con parámetros independientes.
  • Programe hasta 5 grupos de pulsos con el número de pulso, voltaje, longitud del pulso, intervalo y polaridad definidos por separado dentro de cada grupo.
  • Pantalla táctil capacitiva
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transfección de células en suspensión y adherentes, electroporación de gran volumen, producción de células CAR-T, edición de genes CRISPR, administración intradérmica, intramuscular e intratumoral, inmunización animal e investigación de vacunas
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Sistema de transfección bipolar
Tensión De 100 a 1200 V CC
Intervalo de tensión (modo HV) De 100 a 1200 V CC
Intervalo de tensión (modo LV) De 100 a 1200 V CC
Descripción AgilePulse Sistema de transfección bipolar PLUS, completo
Pantalla Pantalla táctil
Tipo de campo bipolar
Incluye AgilePulse Generador PLUS, cable de salida de alto voltaje de 1,5 m, adaptadores F/F, soporte de seguridad de capacidad extendida, medio de citoporación T, cubetas con espacio entre celdas de 4 mm y gradilla para cubetas.
Longitud (imperial) 14,5 in
Longitud (métrico) 5,4 cm
Peso (imperial) 12,5 lb
Peso (métrico) 5,7 kg
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Esterilidad No estéril
Tipo de conexión Cable del conector de electrodos
Interfaz Pantalla táctil
Pulse Form Onda cuadrada
Compatibilidad de alto rendimiento N.º
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.