Learn More
BTX™ Soporte de seguridad AgilePulse™ MAX para Flatpack
Código de producto. 15477380
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Cable BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
15477380 Cable BNC cada uno
1 options
Código de producto. 15477380 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 470209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00€
    2589.37€ / paquete de 1
    Ahorro 430.63€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
AgilePulse™ Soporte de seguridad MAX para Flatpack para usar con BTX™ AgilePulse™ MÁX.
  • El módulo de cubeta se conecta directamente al generador
  • Admite una cubeta
  • La protección de oscilación de seguridad fija la cubeta en el soporte
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroporación
Para utilizar con (equipo) AgilePulse™ MAX, ECM™ 2001+
Tipo de producto Soportes de seguridad
Tensión 500 - 1000 V
Descripción AgilePulse Soporte de seguridad MAX para Flatpack
Pantalla Pantalla táctil
Incluye Solo soporte de seguridad
Esterilidad No estéril
Tipo de conexión Cable BNC
Interfaz Usuario digital
Pulse Form Onda sinusoidal de CA, onda cuadrada de CC