Learn More
BTX™ AgilePulse™ Sistema de transfección de gran volumen MAX
Código de producto. 15407390
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Cable de cámara
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
15407390 Cable de cámara cada uno
1 options
Código de producto. 15407390 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 470200N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35165.00€
    30231.92€ / paquete de 1
    Ahorro 4933.08€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
AgilePulse™ El sistema de transfección de gran volumen MAX proporciona una solución de electroporación avanzada para una transfección rápida y eficiente de hasta 10 ml de suspensión celular.
Incluye un generador de forma de onda programable y fácil de usar con tecnología patentada. AgilePulse™ tecnología, BTX™ Cámara de electroporación de gran volumen con patente en trámite y patentada BTXPress™ Medio de citoporación T, optimizado para electroporación de gran volumen. IQ/OQ ahora disponible previa solicitud.
  • Ampliación
    • Los protocolos de transfección se pueden ampliar fácilmente desde cubetas de laboratorio estándar hasta transfecciones de gran volumen en el AgilePulse™ Sistema MAX.
  • Máxima eficacia con el medio Cytoporation
    • BTXPress™ Medio de citoporación T utilizado con el AgilePulse™ El sistema MAX ha sido optimizado para lograr la máxima eficiencia con varias líneas celulares, incluidas K562, A20, HEK293 y CHO-KI.
    • Compatible con una amplia gama de medios de transfección, incluidos ADN, ARN, ARNip y oligonucleótidos.
    • Se puede diluir directamente en medios de crecimiento completos para el cultivo celular posterior a la electroporación.
  • Interfaz de usuario sencilla
    • Todos los controles se accionan desde el panel frontal con la pantalla táctil fácil de usar.
    • Los datos se recuperan rápidamente mediante USB clave y se puede analizar para obtener características de pulso detalladas, incluido el pulso y la corriente de pulso.
  • AgilePulse™ Ventaja
    • La eficacia de la transfección y la viabilidad celular se mejoran mediante formas de onda de pulsos eléctricos programables especializadas, especialmente importantes para una administración de polinucleótidos mayor, como los plásmidos de ADN.
    • El patentado AgilePulse™ La tecnología combina una secuencia única de pulsos cortos de alta intensidad para porar las membranas celulares, seguidos de pulsos largos de baja intensidad para impulsar aún más los transfectantes hacia las células mediante electroforesis, mientras se mantiene la viabilidad celular.
Especificaciones
Formato Gran capacidad
Para utilizar con (aplicación) Transfecciones CRISPR, transferir células como médula ósea para producir o reemplazar una proteína que falta, administrar ARNip para suprimir la expresión génica, administrar genes para la corrección génica permanente, células de carga con un fármaco para la administración de fármacos, inmunoterapia contra el cáncer, transferir células eucariotas para la producción de proteínas en biorreactores, producción a gran escala de virus de replicación deficiente
Para utilizar con (equipo) BTXpress Medio de citoporación T o Medio de citoporación T4 cámara de electroporación de gran volumen
Frecuencia De 5 kHz a 1 Hz
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Sistema de electroporación completo
Tensión 50 - 1000 V
Descripción AgilePulse Sistema de transfección de gran volumen MAX, completo
Pantalla Pantalla táctil
Fondo (imperial) 15,7 in
Fondo (métrico) 40 cm
Altura (imperial) 7,9 in
Altura (métrico) 20 cm
Incluye AgilePulse™ Generador MAX, soporte para cámara de gran volumen, soporte de seguridad, cámara de 5 ml (2 X), medio de citoporación T (500 ml) y cubetas con espacio entre ellas de 4 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 50 °F a 104 °F
Intervalo de longitud de impulso De 0,200 a 1000 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 40 °C
Intervalo de anchura de impulso De 0,050 a 10 ms
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) Hasta 10 ml
Peso (imperial) 25 lb.
Peso (métrico) 11.3 kg
Anchura (imperial) 12,6 in
Anchura (métrico) 32 cm
Esterilidad No estéril
Tipo de conexión Cable de cámara
Interfaz Pantalla táctil, interruptor de pedal
Pulse Form Onda cuadrada