Learn More
Trajan™ FocusLiner cónico con divisiones/sin divisiones para Agilent
Código de producto. 12917141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12917141 1 unidad cada uno
11922549 25/paq. cada uno
10003712 25/paq. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12917141 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 09200301
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Agilent
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento de entrada para GC, FocusLiner cónico con divisiones/sin divisiones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 78,5 mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm