Learn More
AGI-6780, MedChemExpress
Código de producto. 16496778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496778 10 mg 10 miligramos
16479327 5 mg 5 miligramos
16462857 50 mg 50 miligramos
16416906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15734
MedChemExpress AGI-6780 that potently and selectively inhibits the tumor-associated mutant IDH2R140Q with IC50 of 23±1.7 nM. AGI-6780 is less potent against IDH2WT with IC50 of 190±8.1 nM.
AGI-6780 that potently and selectively inhibits the tumor-associated mutant IDH2R140Q with IC50 of 23±1.7 nM. AGI-6780 is less potent against IDH2WT with IC50 of 190±8.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AGI-6780
CAS 1432660-47-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18F3N3O3S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (60.23 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=CSC=C2)C(NC(NC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=C1)(NC4CC4)=O
Peso molecular (g/mol) 481.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.51
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death