Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AGI-6780 |
| CAS | 1432660-47-3 |
| Sinónimo | N-ciclopropil-4-(3-tienil)-3-[[[[3-(trifluorometil)fenil]amino]carbonilo]amino]-benzensulfonamida |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C21 H18 F3 N3 O3 S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481,51 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |