Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AGI-5198 |
| CAS | 1355326-35-0 |
| Sinónimo | N-[2-(ciclohexilamino)-1-(2-metilfenilo)-2-oxoetilo]-N-(3-fluorofenil)-2-metil-1 H-imidazol-1-acetamida |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C27 H31 F N4 O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462,56 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |