Learn More
ANSELL™ Productos químicos agresivos Entorno de trabajo medio AlphaTec™ Guantes
Código de producto. 31980740 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31980740 10 10 pares
17963532 10 1 par
17903572 8 1 par
31980738 8 10 pares
17913542 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31980740 Proveedor ANSELL™ N.º de proveedor 55300100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1913.00€
    1494.67€ / 10 pares
    Ahorro 418.33€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
AlphaTec™ Los guantes de neopreno RABS y aislantes ofrecen una resistencia química excepcional contra la mayoría de los ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos y ofrecen una fuerte protección física contra abrasiones y una buena protección contra cortes y perforaciones.
  • Protección eficaz para entornos químicos de exigencia media, que ofrece una resistencia química excepcional contra la mayoría los de ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos
  • El grosor medio (20 mil o 0,51 mm) aumenta la destreza, lo que mejora la capacidad de manipular objetos.
  • Sin revestimiento para una limpieza eficaz
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Categoría III|UKCA 0321
Chlorinated No
Color Negro
Finger Thickness (English) 20 mil
Finger Thickness (Metric) 0.51 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Polímero de neopreno
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.51 mm
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño 10
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0.51 mm
Para utilizar con (aplicación) Guantes RABS/Aisladores
Para utilizar con (equipo) Guantes RABS/Aisladores
Grip Design Suave
Tamaño del puerto (imperial) 6 in
Tamaño del puerto (métrico) 152 mm
Longitud (imperial) 28 in
Longitud (métrico) 711 mm