Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminables con adhesivo agresivo
Código de producto. 17881819
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,75 x 1 pulg
12,70 mm x 19,05 mm (An x Al)
19,05 mm x 25,40 mm (An x Al)
1 x 1 pulg
25,40 mm x 31,75 mm (An x Al)
25,40 mm x 38,10 mm (An x Al)
25,40 mm x 63,50 mm (An x Al)
38,10 mm x 63,50 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 110
paquete de 180
paquete de 200
paquete de 260
paquete de 340
paquete de 360
paquete de 80
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17881819 12,70 mm x 19,05 mm (An x Al) paquete de 360
17831739 0,75 x 1 pulg paquete de 340
17821739 19,05 mm x 25,40 mm (An x Al) paquete de 200
17881779 1 x 1 pulg paquete de 260
17821819 25,40 mm x 31,75 mm (An x Al) paquete de 200
17801739 25,40 mm x 38,10 mm (An x Al) paquete de 180
17841739 25,40 mm x 63,50 mm (An x Al) paquete de 110
17891759 38,10 mm x 63,50 mm (An x Al) paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17881819 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170959
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los envoltorios de vinilo autolaminables de alta adherencia B-417 están diseñados para condiciones difíciles, incluidos entornos de alta humedad, cables de diámetro pequeño y materiales de revestimiento de cables más nuevos.
  • Adhesión confiable y duradera a cables de diámetro pequeño
  • Permanecerá adherido incluso en los ambientes más húmedos.
  • Fuerte adhesión a una variedad de materiales de revestimiento de cables, incluidos Teflon™ , silicona, PVC trenzado y tradicional
  • Área imprimible blanca y un área de sobrelaminación transparente que protege la impresión
  • Ideal para paneles de control, paneles eléctricos, arneses de cables, comunicación de datos e identificación de cables y alambres.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL según el estándar de etiquetado y marcado UL969 cuando se imprime con el Brady Cintas series R4300 y R7950. Consulte los archivos UL MH62024 para obtener detalles específicos. Brady Los clientes deben especificar en el momento de la compra si requieren etiquetas B-417 reconocidas por UL. Brady vende etiquetas B-417 reconocidas por UL y etiquetas no aprobadas según los requisitos del cliente. Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones;Etiquetado eléctrico;Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 360
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a 70 °C
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0.107 mm
Calibre de alambre 20 AWG - 10 AWG
Dimensiones (L x An) 12,70 mm x 19,05 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 0,75 in
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.70 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12.70 mm
Altura (imperial) 10,92 mm (0,75 in)
Altura (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M4-11-417