Learn More
Simport™ Bridas de poliéster con adhesivo agresivo
Código de producto. 15216719 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
201 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15216719 201 mm paquete de 1500
1 options
Código de producto. 15216719 Proveedor Simport™ N.º de proveedor 134078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.85€
    77.73€ / paquete de 1500
    Ahorro 14.12€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Bridas de poliéster adhesivas agresivas para etiquetas de inspección.
  • Tratado con recubrimiento de resina epoxi.
  • Acero inoxidable grado 316.
  • Grabable con láser.
Especificaciones
Tipo Brida
Material Acero inoxidable (316)
Alternate Part Number SSTIEC-201-7316
Descripción Brida recubierta de acero inoxidable
Color Plata
Longitud (métrico) 201 mm
Longitud (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 4,6 mm
Anchura (imperial) 0,181 in
Dimensiones (L x An) 201 x 4,6 mm
Grosor 0,50 mm
Cantidad 100/paq.
Certificaciones/conformidad Cumple la RoHS
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de inspección