Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster multiusos con adhesivo agresivo
Etiquete fácilmente los componentes con el material de etiqueta de poliéster permanente brillante con transferencia térmica (B-422). Imprima casi en cualquier lugar con un material duradero. Brady™ Impresora de etiquetas de mano.
Marca: Brady™ 170731
Descripción
- Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como equipos de etiquetado, placas de circuitos, componentes de paneles y códigos de barras.
- Construido para soportar abrasiones, temperaturas extremas y solventes como alcohol, aceite y agua.
- Fabricado con un adhesivo acrílico permanente que se adhiere a superficies planas rugosas, lisas y recubiertas de polvo.
Especificaciones
| Reconocido por UL; aceptado por CSA. Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863. | |
| Blanco | |
| Continua | |
| Thermal Transfer | |
| No estéril | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40 °F a 212 °F | |
| 295 mm (0,004 in) | |
| 12,07 mm x 7,62 m (An × L) | |
| 7.62 m | |
| 12.07 mm |
| Acrílico permanente | |
| Brillo | |
| Poliéster | |
| Etiqueta | |
| Seguimiento de activos; Etiquetado de códigos de barras; Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado de datos y telecomunicaciones; Identificación general; Etiquetado de inventario e inspección | |
| 1 | |
| -40 °C a 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 25 ft. | |
| 0,475 in | |
| M4C-475-422 |